4-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Trifluoromethoxy)cinnamic Acid
PC2756-1G PC2756-500MG
APOSPC2756-1GEA 36.4 EUR
APOSPC2756-1G APOSPC2756-500MG
4-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid 96%
4-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid
Formula: C₁₀H₇F₃O₃
MW: 232,1600 g/mol
Pto. de fusión: 185…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00066338
Núm. CAS: 783-13-1