Cloruro de 2-fluoro-5-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2759-1G PC2759-250MG PC2759-5G
APOSPC2759-1GEA 116 EUR
APOSPC2759-1G APOSPC2759-250MG APOSPC2759-5G
Cloruro de 2-fluoro-5-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Cloruro de 2-fluoro-5-(trifluorometil)bencenosulfonilo
Formula: C₇H₃ClF₄O₂S
Pto. Ebullición: 100…102 °C/8mmHg
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01090999
Núm. CAS: 1744-43-0
UN: 3265
ADR: 8,II