Ácido 2,3-difluorocinámico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(2,3-Difluorophenyl)acrylic acid
PC2760-25G PC2760-5G
APOSPC2760-25GEA 163 EUR
APOSPC2760-25G APOSPC2760-5G
Ácido 2,3-difluorocinámico 97%
Ácido 2,3-difluorocinámico
Formula: C₉H₆F₂O₂
Pto. de fusión: 200…202 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061291
Núm. CAS: 207981-48-4