trans-2,4-Difluorocinnamic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2761-25G PC2761-50G PC2761-5G
APOSPC2761-25GEA 46.4 EUR
APOSPC2761-25G APOSPC2761-50G APOSPC2761-5G
trans-2,4-Difluorocinnamic acid 98%
trans-2,4-Difluorocinnamic acid
Formula: C₉H₆F₂O₂
Pto. de fusión: 215…216 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010317
Núm. CAS: 94977-52-3