trans-2,5-Difluorocinnamic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (E)-3-(2,5-Difluorophenyl)acrylic acid
PC2762-25G PC2762-100G PC2762-5G
APOSPC2762-25GEA 77 EUR
APOSPC2762-25G APOSPC2762-100G APOSPC2762-5G
trans-2,5-Difluorocinnamic acid 97%
trans-2,5-Difluorocinnamic acid
Formula: C₉H₆F₂O₂
MW: 184,14 g/mol
Pto. de fusión: 138…140 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010318
Núm. CAS: 112898-33-6