trans-2,6-Difluorocinnamic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (E)-3-(2,6-Difluorophenyl)acrylic acid
PC2763-10G PC2763-25G PC2763-1G PC2763-5G PC2763-100G
APOSPC2763-10GEA 32.1 EUR
APOSPC2763-10G APOSPC2763-25G APOSPC2763-1G APOSPC2763-5G APOSPC2763-100G
trans-2,6-Difluorocinnamic acid 98%
trans-2,6-Difluorocinnamic acid
Formula: C₉H₆F₂O₂
MW: 184,14 g/mol
Pto. de fusión: 124…125 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010319
Núm. CAS: 102082-89-3