trans-3,4-Difluorocinnamic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2764-25G PC2764-5G PC2764-100G
APOSPC2764-25GEA 30.6 EUR
APOSPC2764-25G APOSPC2764-5G APOSPC2764-100G
trans-3,4-Difluorocinnamic acid 97%
trans-3,4-Difluorocinnamic acid
Formula: C₉H₆F₂O₂
Pto. de fusión: 194…198 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010320
Núm. CAS: 112897-97-9