trans-3,5-Difluorocinnamic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: trans-3-(3,5-Difluorophenyl)acrylic acid
PC2766-25G PC2766-100G PC2766-5G
APOSPC2766-25GEA 60.9 EUR
APOSPC2766-25G APOSPC2766-100G APOSPC2766-5G
trans-3,5-Difluorocinnamic acid 98%
trans-3,5-Difluorocinnamic acid
Formula: C₉H₆F₂O₂
MW: 184,14 g/mol
Pto. de fusión: 204…205 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010321
Núm. CAS: 147700-58-1