DFDNB (1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzene) 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: DFDNB
PC2770-25G PC2770-5G PC2770-100G
APOSPC2770-25GEA 120 EUR
APOSPC2770-25G APOSPC2770-5G APOSPC2770-100G
DFDNB (1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzene) 97%
DFDNB (1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzene)
Protein cross-linking agent.J. Biol. Chem., 971, 246, 6489 also: Biochem.Biophysics. Res. Commun., 1973, 53, 302.
Formula: C₆H₂F₂N₂O₄
MW: 204.09 g/mol
Pto. Ebullición: 132
Pto. de fusión: 72…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007052
Núm. CAS: 327-92-4
EINECS: 206-324-0
UN: 2811
ADR: 6.1 II