5-Bromo-2-fluoroanilina 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2771-100G PC2771-10G PC2771-25G
APOSPC2771-100GEA 59.6 EUR
APOSPC2771-100G APOSPC2771-10G APOSPC2771-25G
5-Bromo-2-fluoroanilina 98+%
5-Bromo-2-fluoroanilina
Formula: C₆H₅BrFN
Pto. Ebullición: 105 °C/12mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094181
Núm. CAS: 2924-09-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III