5-Fluoro-m-anísaldehído 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Fluoro-5-metoxibenzaldehído, 3-Fluoro-5-anísaldehído
PC2772-25G PC2772-5G
APOSPC2772-25GEA 102 EUR
APOSPC2772-25G APOSPC2772-5G
5-Fluoro-m-anísaldehído 97+%
5-Fluoro-m-anísaldehído
Formula: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Pto. de fusión: 24…29 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08741376
Núm. CAS: 699016-24-5