2-Bromo-4-fluoro-6-nitrophenol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2773-1G PC2773-5G PC2773-25G
APOSPC2773-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2773-1G APOSPC2773-5G APOSPC2773-25G
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrophenol 95%
2-Bromo-4-fluoro-6-nitrophenol
Formula: C₆H₃BrFNO₃
Pto. de fusión: 67 °C
Pto. de inflamación: 98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094182
Núm. CAS: 320-75-2