2-Amino-4,5-difluorophenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2777-1G PC2777-250MG
APOSPC2777-1GEA 181 EUR
APOSPC2777-1G APOSPC2777-250MG
2-Amino-4,5-difluorophenol 98%
2-Amino-4,5-difluorophenol
Formula: C₆H₅F₂NO
MW: 145,11 g/mol
Pto. de fusión: 135…140 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094185
Núm. CAS: 163734-01-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III