2,4-Difluoro-6-nitrofenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2778-1G
APOSPC2778-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2778-1G
2,4-Difluoro-6-nitrofenol 97%
2,4-Difluoro-6-nitrofenol
Formula: C₆H₃F₂NO₃
MW: 175,0900 g/mol
Pto. de fusión: 49…50 °C
Pto. de inflamación: 81 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094186
Núm. CAS: 364-31-8