4,5-Difluoro-2-nitrofenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2779-1G PC2779-25G PC2779-5G
APOSPC2779-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2779-1G APOSPC2779-25G APOSPC2779-5G
4,5-Difluoro-2-nitrofenol 97%
4,5-Difluoro-2-nitrofenol
Formula: C₆H₃F₂NO₃
MW: 175,0897 g/mol
Pto. de fusión: 54…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094187
Núm. CAS: 55346-97-9