2-Amino-4-(trifluorometoxi)fenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2780-5G PC2780-1G
APOSPC2780-5GEA 0 EUR
APOSPC2780-5G APOSPC2780-1G
2-Amino-4-(trifluorometoxi)fenol 98%
2-Amino-4-(trifluorometoxi)fenol
Formula: C₇H₆F₃NO₂
Pto. de fusión: 98…101 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Núm. CAS: 461699-34-3