Fmoc-2-fluoro-DL-phenylglycine
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}-2-(2-fluorophenyl)acetic acid
PC27856-100MG
PC27856-250MG
APOSPC27856-100MGEA
466
EUR
APOSPC27856-100MG
APOSPC27856-250MG
Fmoc-2-fluoro-DL-phenylglycine
Fmoc-2-fluoro-DL-phenylglycine
Formula:
C₂₃H₁₈FNO₄ MW: 391.4 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02682470 Núm. CAS: 433291-96-4 |