3-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2787-1G PC2787-5G
APOSPC2787-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2787-1G APOSPC2787-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline 98%
3-Bromo-5-fluoro-2-methylaniline
Formula: C₇H₇BrFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094193
Núm. CAS: 502496-36-8