Fmoc-Lys(Tfa)-OH
Proveedor: Apollo Scientific
PC27880-25G PC27880-5G
APOSPC27880-25GEA 0 EUR
APOSPC27880-25G APOSPC27880-5G
Fmoc-Lys(Tfa)-OH
Fmoc-Lys(Tfa)-OH
Formula: C₂₃H₂₃F₃N₂O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153360
Núm. CAS: 76265-69-5