2-Fluorotioanisol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Fluoro-2-(metiltio)benceno, Sulfuro de 2-fluorofenilo y metilo
PC2793-25G PC2793-5G
APOSPC2793-25GEA 89.9 EUR
APOSPC2793-25G APOSPC2793-5G
2-Fluorotioanisol
2-Fluorotioanisol
Formula: C₇H₇FS
MW: 142,2 g/mol
Pto. Ebullición: 197…199 °C
Densidad: 1,174 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093762
Núm. CAS: 655-20-9