1-Fluoro-2-(metilsulfonil)benceno
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Fluoro-2-(methylsulphonyl)benzene
PC2795-1G
PC2795-25G
PC2795-5G
APOSPC2795-1GEA
21.9
EUR
APOSPC2795-1G
APOSPC2795-25G
APOSPC2795-5G
1-Fluoro-2-(metilsulfonil)benceno
1-Fluoro-2-(metilsulfonil)benceno
Formula:
C₇H₇FO₂S Pto. de fusión: 48…52 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03094199 Núm. CAS: 654-47-7 |