3-Fluoro-5-metoxibencil bromuro 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2797-1G PC2797-500MG PC2797-5G
APOSPC2797-1GEA 68.3 EUR
APOSPC2797-1G APOSPC2797-500MG APOSPC2797-5G
3-Fluoro-5-metoxibencil bromuro 97%
3-Fluoro-5-metoxibencil bromuro
Formula: C₈H₈BrFO
MW: 219,0509 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08741378
Núm. CAS: 914637-29-9
UN: 3265
ADR: 8,III