3-(4-Fluorobenzyl)-5,5-dimethyl-1H-imidazole-2,4(3H,5H)-dione 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC27994-1G PC27994-5G
APOSPC27994-1GEA 122 EUR
APOSPC27994-1G APOSPC27994-5G
3-(4-Fluorobenzyl)-5,5-dimethyl-1H-imidazole-2,4(3H,5H)-dione 95%
3-(4-Fluorobenzyl)-5,5-dimethyl-1H-imidazole-2,4(3H,5H)-dione
Formula: C₁₂H₁₃FN₂O₂
MW: 236,25 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05975052
Núm. CAS: 860787-36-6