1-(4-Fluorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC28011-1G PC28011-5G
APOSPC28011-1GEA 270 EUR
APOSPC28011-1G APOSPC28011-5G
1-(4-Fluorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
1-(4-Fluorophenyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formula: C₁₂H₁₁FN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02083021
Núm. CAS: 288251-63-8