2,2-Difluoroetanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC2805-25G PC2805-100G PC2805-5G
APOSPC2805-25GEA 21.9 EUR
APOSPC2805-25G APOSPC2805-100G APOSPC2805-5G
2,2-Difluoroetanol 97%
2,2-Difluoroetanol
Can generate monofluoro acyl anion equivalent: Synlett, 503 (1994)
Formula: C₂H₄F₂O
MW: 82.05 g/mol
Pto. Ebullición: 95…96 °C
Pto. de fusión: –28 °C
Densidad: 1.296 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 3 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042248
Núm. CAS: 359-13-7
UN: 1987
ADR: 3 II