4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC2807-5G
PC2807-1G
APOSPC2807-5GEA
0
EUR
APOSPC2807-5G
APOSPC2807-1G
4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde 98%
4-Cyano-3-fluorobenzaldehyde
Formula:
C₈H₄FNO Pto. de fusión: 86…90 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06738989 Núm. CAS: 101048-76-4 |