2,2-Difluoroethyl acetate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2,2-Difluoroethylacetate
PC2808-25G PC2808-5G PC2808-100G PC2808-1G
APOSPC2808-25GEA 364 EUR
APOSPC2808-25G APOSPC2808-5G APOSPC2808-100G APOSPC2808-1G
2,2-Difluoroethyl acetate 97%
2,2-Difluoroethyl acetate
Formula: C₄H₆F₂O₂
MW: 124,09 g/mol
Pto. Ebullición: 105 °C
Densidad: 1,2025 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 22 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00069133
Núm. CAS: 1550-44-3
UN: 3272
ADR: 3,II