Pentafluorophenyl-1-ethylenesulphonate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC28081-1G PC28081-5G
APOSPC28081-1GEA 336 EUR
APOSPC28081-1G APOSPC28081-5G
Pentafluorophenyl-1-ethylenesulphonate 95%
Pentafluorophenyl-1-ethylenesulphonate
Formula: C₈H₃F₅O₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659554
Núm. CAS: 452905-58-7