1,1-Difluoroetileno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC2810-100G
PC2810-225G
APOSPC2810-100GEA
464
EUR
APOSPC2810-100G
APOSPC2810-225G
1,1-Difluoroetileno 99%
1,1-Difluoroetileno
Formula:
C₂H₂F₂ Pto. Ebullición: –83 °C Pto. de fusión: –144 °C Densidad: 0,617 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: <–60 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000448 Núm. CAS: 75-38-7 UN: 1959 ADR: 2.1, |