8-Fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC28107-1G
APOSPC28107-1GEA 224 EUR
APOSPC28107-1G
8-Fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole 95%
8-Fluoro-2,3,4,5-tetrahydro-1H-pyrido[4,3-b]indole
Formula: C₁₁H₁₁FN₂
MW: 190,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00277692
Núm. CAS: 39876-39-6