3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC28144-1G PC28144-5G
APOSPC28144-1GEA 180 EUR
APOSPC28144-1G APOSPC28144-5G
3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 95%
3-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile
Formula: C₁₀H₇F₃N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01871638
Núm. CAS: 71682-89-8