2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)ethan-1-ol
PC28148-1G PC28148-5G
APOSPC28148-1GEA 336 EUR
APOSPC28148-1G APOSPC28148-5G
2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanol 95%
2,2,2-Trifluoro-1-(1-methyl-1H-indol-3-yl)-1-ethanol
Formula: C₁₁H₁₀F₃NO
MW: 229,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02571238
Núm. CAS: 116757-91-6