4-Chloro-2-(4-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC28165-1G PC28165-5G
APOSPC28165-1GEA 270 EUR
APOSPC28165-1G APOSPC28165-5G
4-Chloro-2-(4-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 95%
4-Chloro-2-(4-pyridinyl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formula: C₁₀H₅ClF₃N₃
MW: 259,62 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00140056
Núm. CAS: 204394-70-7