N-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]urea 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC28174-1G PC28174-5G
APOSPC28174-1GEA 180 EUR
APOSPC28174-1G APOSPC28174-5G
N-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]urea 95%
N-[3-(Trifluoromethyl)benzyl]urea
Formula: C₉H₉F₃N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01314643
Núm. CAS: 296277-59-3