2-Methoxy-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC28201-1G
PC28201-250MG
PC28201-5G
APOSPC28201-1GEA
190
EUR
APOSPC28201-1G
APOSPC28201-250MG
APOSPC28201-5G
2-Methoxy-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
2-Methoxy-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Formula:
C₈H₆F₃NO₃ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04112485 Núm. CAS: 453560-74-2 UN: 3261 ADR: 8,III |