3-(4-Chlorophenyl)-2-fluoro-3-oxopropanenitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC28203-1G
APOSPC28203-1GEA 336 EUR
APOSPC28203-1G
3-(4-Chlorophenyl)-2-fluoro-3-oxopropanenitrile 95%
3-(4-Chlorophenyl)-2-fluoro-3-oxopropanenitrile
Formula: C₉H₅ClFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18426510
Núm. CAS: 1263063-13-3