2-Fluoro-3-(4-methylphenyl)-3-oxopropanenitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC28205-1G PC28205-5G
APOSPC28205-1GEA 270 EUR
APOSPC28205-1G APOSPC28205-5G
2-Fluoro-3-(4-methylphenyl)-3-oxopropanenitrile 95%
2-Fluoro-3-(4-methylphenyl)-3-oxopropanenitrile
Formula: C₁₀H₈FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18426512
Núm. CAS: 1263063-10-0