2-Fluoro-3-oxo-3-phenylpropanenitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC28206-1G PC28206-5G
APOSPC28206-1GEA 299 EUR
APOSPC28206-1G APOSPC28206-5G
2-Fluoro-3-oxo-3-phenylpropanenitrile 95%
2-Fluoro-3-oxo-3-phenylpropanenitrile
Formula: C₉H₆FNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18426513
Núm. CAS: 343271-85-2