2-Fluoro-3-(furan-2-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC28209-1G
PC28209-5G
APOSPC28209-1GEA
336
EUR
APOSPC28209-1G
APOSPC28209-5G
2-Fluoro-3-(furan-2-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
2-Fluoro-3-(furan-2-yl)-3-oxopropanenitrile
Formula:
C₇H₄FNO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD18426520 Núm. CAS: 1263063-16-6 |