2-(2-Chloro-4-fluorophenoxy)acetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC28211-1G PC28211-5G
APOSPC28211-1GEA 270 EUR
APOSPC28211-1G APOSPC28211-5G
2-(2-Chloro-4-fluorophenoxy)acetonitrile 95%
2-(2-Chloro-4-fluorophenoxy)acetonitrile
Formula: C₈H₅ClFNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09152771
Núm. CAS: 24115-19-3