2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC28212-1G PC28212-5G
APOSPC28212-1GEA 180 EUR
APOSPC28212-1G APOSPC28212-5G
2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
2-(4-Fluorophenyl)-2-oxoethyl acetate
Formula: C₁₀H₉FO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09152727
Núm. CAS: 366-78-9