Methyl amino(3-fluorophenyl)acetate hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC28213-1G PC28213-5G
APOSPC28213-1GEA 336 EUR
APOSPC28213-1G APOSPC28213-5G
Methyl amino(3-fluorophenyl)acetate hydrochloride 95%
Methyl amino(3-fluorophenyl)acetate hydrochloride
Formula: C₉H₁₁ClFNO₂
MW: 219.64 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09152736
Núm. CAS: 42718-21-8