Methyl 5-amino-2-fluorobenzenecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 5-amino-2-fluorobenzoate
PC28215-25G PC28215-5G
APOSPC28215-25GEA 417 EUR
APOSPC28215-25G APOSPC28215-5G
Methyl 5-amino-2-fluorobenzenecarboxylate 95%
Methyl-5-amino-2-fluorobenzenecarboxylate
Formula: C₈H₈FNO₂
MW: 169.16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09037918
Núm. CAS: 56741-34-5