2-Fluoro-3-(4-methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile, grado técnico
Proveedor: Apollo Scientific
PC28217-1G PC28217-5G
APOSPC28217-1GEA 180 EUR
APOSPC28217-1G APOSPC28217-5G
2-Fluoro-3-(4-methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile, grado técnico
2-Fluoro-3-(4-methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
Formula: C₁₀H₈FNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18252980
Núm. CAS: 1280787-24-7