3-Fluoro-6-methoxypyridine-2-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC28219-1G PC28219-5G
APOSPC28219-1GEA 445 EUR
APOSPC28219-1G APOSPC28219-5G
3-Fluoro-6-methoxypyridine-2-carboxylic acid 98%
3-Fluoro-6-methoxypyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₇H₆FNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13185873
Núm. CAS: 1214328-79-6