4-Ethyl-5-fluoro-6-hydroxypyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2822-1G PC2822-25G PC2822-5G
APOSPC2822-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2822-1G APOSPC2822-25G APOSPC2822-5G
4-Ethyl-5-fluoro-6-hydroxypyrimidine
4-Ethyl-5-fluoro-6-hydroxypyrimidine
Formula: C₆H₇FN₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08063343
Núm. CAS: 137234-87-8