3-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC28220-1G PC28220-5G
APOSPC28220-1GEA 270 EUR
APOSPC28220-1G APOSPC28220-5G
3-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile 95%
3-Hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]acrylonitrile
Formula: C₁₀H₆F₃NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12025877
Núm. CAS: 62739-04-2