2-{[(4-Fluorophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
PC28223-1G PC28223-5G
APOSPC28223-1GEA 180 EUR
APOSPC28223-1G APOSPC28223-5G
2-{[(4-Fluorophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile 95%
2-{[(4-Fluorophenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile
Formula: C₁₁H₁₃FN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10014477
Núm. CAS: 1018539-78-0