5-Fluoro-4-hydroxypyrimidine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC2823-1G PC2823-25G PC2823-5G PC2823-100G
APOSPC2823-1GEA 14.7 EUR
APOSPC2823-1G APOSPC2823-25G APOSPC2823-5G APOSPC2823-100G
5-Fluoro-4-hydroxypyrimidine
5-Fluoro-4-hydroxypyrimidine
Formula: C4H3FN2O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00223674
Núm. CAS: 671-35-2