Ethyl-4-cyano-3-fluorobenzenecarboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Ethyl 4-cyano-3-fluorobenzoate
PC28230-1G PC28230-5G
APOSPC28230-1GEA 78.3 EUR
APOSPC28230-1G APOSPC28230-5G
Ethyl-4-cyano-3-fluorobenzenecarboxylate 95%
Ethyl-4-cyano-3-fluorobenzenecarboxylate
Formula: C₁₀H₈FNO₂
MW: 193,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09607944
Núm. CAS: 952183-53-8